Få mere at vide
AMG319, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466036
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466036 100 mg
16448157 5 mg
16405448 10 mg
16401627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466036 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12948
MedChemExpress AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AMG319
CAS 1608125-21-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H16FN7
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (129.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](NC1=C2N=CNC2=NC=N1)C3=CC4=CC=C(F)C=C4N=C3C5=NC=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 385.4
Formel vægt 385.4
Procent renhed 98.27%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease