missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AMG 517
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001014
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001014 50 mg
30000812 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001014 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5995/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent TRPV1 antagonist

Potent TRPV1 antagonist (IC50 = 0.9 nM). Inhibits capsaican-induced flinching and reverses analgesia in an inflammatory pain model in rats. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 659730-32-2
Molekylær formel C20H13F3N4O2S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[4-[[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]oxy]-2-benzothiazolyl]acetamide
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Formel vægt 430.41
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 430.405
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.