accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNNSONNFFF

CAS RN 659730-32-2

IUPAC Navn: N-[4-({6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl}oxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]acetamide
Synonymer: N-[4-({6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-yl}oxy)-1,3-benzothiazol-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol): 430.41
Molekylformel: C20H13F3N4O2S
InChi Key: YUTIXVXZQIQWGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=NC2=C(OC3=NC=NC(=C3)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C=CC=C2S1
Grad 
  • (3)
Fysisk form 
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater