Få mere at vide
Amfenac Sodium Hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473387 50 mg
16407368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17479A
MedChemExpress Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.
Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amfenac Sodium Hydrate
CAS 61618-27-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14NNaO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (508.01 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N.[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 295.27
Formel vægt 295.27
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation