Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Direkte nukleinsyremærkning/detektionssystem
Artikelnummer. p-3676034 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
Etiketter 5μ g Nukleinsyre
Til 2000 cm 2 membran
Til Label 5μ g
Til mærkning af μ10 g nukleinsyre
Tilstrækkelig til 4000 cm 2
Produkttype:
ECL Detektionsreagenser
ECL Direkte mærkning og detektionssystem
ECL Direkte mærkningsmodul
Hybridiseringsbuffer
Pakningsstørrelse:
5µg
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10733797 Etiketter 5μ g Nukleinsyre ECL Direkte mærkningsmodul 5µg
10195804 Tilstrækkelig til 4000 cm 2 ECL Detektionsreagenser Hver
10554205 Til mærkning af μ10 g nukleinsyre ECL Direkte mærkning og detektionssystem Hver
10411095 Til 2000 cm 2 membran ECL Detektionsreagenser Hver
10269004 Til Label 5μ g ECL Direkte mærkning og detektionssystem Hver
10459774 Tilstrækkelig til 4000 cm 2 Hybridiseringsbuffer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10733797 Leverandør Cytiva Leverandørnr. RPN3005
Indeholder
45-000-922 and 45-000-923: Labeling reagent; Crosslinker; Control DNA; Blocking agent; ECL detection reagents and ECL Gold hybridization buffer
Bruges til hurtig og nem registrering af mellem- til høje målmængder. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Direkte nukleinsyremærkning/detektionssystem er baseret på direkte mærkning af DNA- eller RNA-prober med peberrodsperoxidase (HRP) i en simpel kemisk reaktion på 20 minutter
    • Direkte probemærkning i en 10 min reaktion, 1 time fra hybridisering til påvisning med ECL Direkte, Hybond N+, og Hyperfilm ECL .
    • Eliminerer håndtering, affald og lovgivningsmæssige problemer forbundet med brugen af radioaktivitet.
    • Det er ikke nødvendigt at fjerne blots før reprobing.
    • Til hurtig og nem detektering af mellem- til høje målmængder i applikationer som koloni-/plaque-skærme, dot blots og PCR-produktanalyser.
    • Ensartede resultater, der kombinerer stærke signaler med meget lave baggrunde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Koloni- eller plakscreeninger, dot blots og PCR-produktanalyser
Inkluderer DNA-mærkningsreagens 0,5 ml; glutaraldehydopløsning 0,5 ml; Vand 1,0 ml; 1 Hind III kontrol DNA (10 μg/ml) 0,1 ml; Guldhybridiseringsbuffer 500 ml; Blokering 25g
Produkttype ECL Direkte mærkningsmodul
Mængde Etiketter 5μ g Nukleinsyre
Test tid 20 min.