Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Direkte nukleinsyremærkning/detektionssystem
Artikelnummer. 10459774 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Etiketter 5μ g Nukleinsyre
Til 2000 cm 2 membran
Til Label 5μ g
Til mærkning af μ10 g nukleinsyre
Tilstrækkelig til 4000 cm 2
Produkttype:
ECL Detektionsreagenser
ECL Direkte mærkning og detektionssystem
ECL Direkte mærkningsmodul
Hybridiseringsbuffer
Pakningsstørrelse:
5µg
Hver
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10459774
Brand: Cytiva RPN3006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Indeholder
45-000-922 and 45-000-923: Labeling reagent; Crosslinker; Control DNA; Blocking agent; ECL detection reagents and ECL Gold hybridization buffer
Bruges til hurtig og nem registrering af mellem- til høje målmængder. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Direkte nukleinsyremærkning/detektionssystem er baseret på direkte mærkning af DNA- eller RNA-prober med peberrodsperoxidase (HRP) i en simpel kemisk reaktion på 20 minutter
  • Hurtig, nem registrering af mellem- til høje målmængder på 4 timer.
  • Tilstrækkelig til hybridisering af 4000 cm 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ECL™ Direkte nukleinsyremærkning og detektionssystem
Inkluderer ECL Gold Hybridization Buffer tilstrækkelig til 4000 cm²
Produkttype Hybridiseringsbuffer
Mængde Tilstrækkelig til 4000 cm 2