Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECL™ Direkte nukleinsyremærkning/detektionssystem
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Etiketter 5μ g Nukleinsyre
Til 2000 cm 2 membran
Til Label 5μ g
Til mærkning af μ10 g nukleinsyre
Tilstrækkelig til 4000 cm 2
Produkttype:
ECL Detektionsreagenser
ECL Direkte mærkning og detektionssystem
ECL Direkte mærkningsmodul
Hybridiseringsbuffer
Pakningsstørrelse:
5µg
Hver
Beskrivelse
Indeholder
45-000-922 and 45-000-923: Labeling reagent; Crosslinker; Control DNA; Blocking agent; ECL detection reagents and ECL Gold hybridization buffer
- Direkte probemærkning i en 10 min reaktion, 1 time fra hybridisering til påvisning med ECL Direkte, Hybond N+, og Hyperfilm ECL .
- Eliminerer håndtering, affald og lovgivningsmæssige problemer forbundet med brugen af radioaktivitet.
- Det er ikke nødvendigt at fjerne blots før reprobing.
- Til hurtig og nem detektering af mellem- til høje målmængder i applikationer som koloni-/plaque-skærme, dot blots og PCR-produktanalyser.
- Ensartede resultater, der kombinerer stærke signaler med meget lave baggrunde.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Koloni- eller plakscreeninger, dot blots og PCR-produktanalyser |
| Inkluderer | ECL Detektionsreagens 1 og 2, til 2000 cm 2 membran |
| Produkttype | ECL Detektionsreagenser |
| Mængde | Til 2000 cm 2 membran |
| Test tid | 20 min. |