Få mere at vide
Cytiva Amersham™ ECF™ Substrat til Western Blotting
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
Tilstrækkelige reagenser til at detektere 2500 cm 2 membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
ECF Substrat, 60 ml; Fortyndingsbuffer
Alkalisk fosfatase dephosphorylerer ECF Substrat for at producere et fluorescerende produkt, som lokaliseres på katalysestedet. Produktet fluorescerer ved 540 til 560 nm, når det exciteres ved den passende bølgelængde.
- Til brug med fluorescensscanningsudstyr
- Følsomhed sammenlignelig med kemiluminescens
- Bredt dynamisk område af fluorescensscanningssystemer sammenlignet med film muliggør visualisering og kvantificering af svage og mørke bånd i samme scanning
- Fjern behovet for mørkekammer og film
Western blotting, dot og slot blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fluorescens scanningsudstyr |
| Inkluderer | ECF Substrat, 60mL, Fortyndingsbuffer |
| Mængde | Tilstrækkelige reagenser til at detektere 2500 cm 2 membran |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ECF Substrate, For 2500 cm2 membrane
- Fare||
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P313-Søg lægehjælp.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 2,2'-iminodiethano
- UNKNOWN ACUTE-99.8% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 99.8% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.