Få mere at vide
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Labeling Modules
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
2500 cm2 Membran
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
DNA or RNA probes are labeled during a 30-minute reaction and resulting probes can be used without purification. Hybridization stringency can be controlled by temperature as well as salt concentration.
- Hybridization stringency can be controlled by elevating temperatures up to 75°C
- Detection of 60 fg target DNA (single-copy gene) in a genomic Southern blot
- Rapid protocol saves two to three hours over conventional indirect methods
Ordreinfo
Each system include the following reagents, sufficient for 25 or 50 labeling reactions and detection of 2500cm2 or 5000cm2 membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Oversigt | AlkPhos Direct Labeling and Detection Systems are based on the rapid, direct labeling of DNA or RNA probes with thermostable alkaline phosphatase. CDP-Star or ECF detection can be used. |
| Til brug med (applikation) | Fast and convenient systems for all high-sensitivity applications using DNA, RNA or oligonucleotide probes |
| Inkluderer | Labeling reagent, crosslinker, control DNA, reaction buffer, hybridization buffer and blocking agent |
| Produkttype | AlkPhos Direct Labeling Module |
| Mængde | 2500 cm2 Membran |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- AlkPhos Direct Labelling module, For 2,500 cm2 membrane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H370-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.