missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amebucort, MedChemExpress
Beskrivelse
Amebucort is a synthetic glucocorticoid corticosteroid, may used for the research of inflammatory disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amebucort |
| CAS | 83625-35-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H40O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (204.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.61 |
| Formel vægt | 488.61 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?