missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amcinonide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428676
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16428676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1197100mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.

Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amcinonide
CAS 51022-69-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H35FO7
Mængde 100 mg
Synonym CL-34699
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (497.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)=O)=O)[C@@](OC4(O3)CCCC4)([H])C[C@@]1([H])[C@]5([H])CCC6=CC(C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 502.57
Formel vægt 502.57
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.