Få mere at vide
Ambroxol Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ambroxol hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-; |
| Formel vægt | 411.9553 |
| Procent renhed | >95% |