Få mere at vide
Ambroxolhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15465899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465899 5 g 5g
15455899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63712.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.80 DKK
    1269.65 DKK / 5g
    Spare 301.15 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 23828-92-4 | C13H18Br2N2O | 378,108 g/mol
Ambroxolhydrochlorid er et lægemiddel, der er indiceret til at lindre brystpropper forbundet med tilstande som bronkitis, lungebetændelse, bronkospasme, astma, hoste og allergi. Preklinisk har ambroxol, det aktive stof i Mucosolvan, vist sig at øge sekretionen i luftvejene. Det øger produktionen af pulmonale tensider og stimulerer ciliæraktiviteten.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ambroxolhydrochlorid er et lægemiddel, der er indiceret til at lindre brystpropper forbundet med tilstande som bronkitis, lungebetændelse, bronkospasme, astma, hoste og allergi. Preklinisk har ambroxol, det aktive stof i Mucosolvan, vist sig at øge sekretionen i luftvejene. Det øger produktionen af pulmonale tensider og stimulerer ciliæraktiviteten.
Opløselighed
Let opløselig i vand (∼5 mg/ml) eller ethanol (∼5 mg/ml).
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23828-92-4
Molekylær formel C13H18Br2N2O
Molekylvægt (g/mol) 378.108
MDL nummer MFCD00078932
InChI nøgle JBDGDEWWOUBZPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ambroxol, ambroxolum, bisolvon metabolite viii, bromhexine-metabolite viii, 4-2-amino-3,5-dibromobenzyl amino cyclohexanol, ambroxol inn:ban, ambroxol ep impurity d, ambroxol base, ambroxolum inn-latin, rac-cis-ambroxol
PubChem CID 2132
IUPAC navn 4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol
SMIL C1CC(CCC1NCC2=CC(=CC(=C2N)Br)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambroxol hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,386
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (∽5 mg/ml) eller ethanol (∽5 mg/ml).
Formel vægt 414.57
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver