Få mere at vide
Ambrisentan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16514404 250 mg -
16504404 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463952500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 378.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177036-94-1
Molekylær formel C22H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 378.43
InChI nøgle OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
SMIL COC(C(OC1=NC(C)=CC(C)=N1)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ambrisentan
Smeltepunkt >150,0 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig.
Formel vægt 378.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ambrisentan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ambrisentan