missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ambrisentan Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30135026
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135026 1 g
30136903 500 mg
30040552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135026 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5758711G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1106685-61-3
Molekylær formel C23H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 392.45
Synonym (+)-(2S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate;
SMIL COC(=O)[C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(OC)(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ambrisentan Methyl Ester
Mængde 1 g
Formel vægt 392.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.