Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer-glasflasker med hvide polypropylenhætter er ideelle til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere.
Brand: Fisherbrand™ FB02911450A
802.29 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Har en bred åbning for at gøre dem til den ideelle universalflaske til faste stoffer
- Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, hvilket gør ravpakkerne ideelle til lysfølsomme faste stoffer
- Ravpakker er de klassiske vitaminflasker og bruges ofte i farmaceutisk emballage
- Nem overførsel af indhold
- God slagstyrke og smidighed
- Kapsler kan omsmeltes, efter de er dannet
- Foringen er lavet af en vinylbelægning påført højdensitets polyethylenbelagt papir og derefter lamineret til papirmasseplader
Tekniske data
250 mL | |
41 mm | |
122 mm | |
84 | |
45-400 | |
Brede | |
Pakningsflaske med bred mund | |
Polypropylen | |
65 mm |
Ravgul | |
32 mm | |
Glas (type 3) | |
Hvid | |
Ja | |
119 mm | |
Papirmasse/vinyl | |
45-400 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter > Kapacitet: 250 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion