Få mere at vide
FISHERBRAND™ Amber Wide Mouth Packer glasflasker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16154357 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Mængde:
12
24
36
60
84
180
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 60
Pakke med 84
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
16154357 250 mL 24 -
16124357 30 mL 24 -
16134357 60 mL 24 Pakke med 24
16144357 120 mL 24 -
16184367 120 mL 180 -
16194367 250 mL 84 Pakke med 84
16164357 500 mL 12 -
16104377 500 mL 60 Pakke med 60
16174357 950 mL 12 -
16114377 950 mL 36 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16154357
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Amber Wide Mouth Packer-glasflasker med hvide polypropylenhætter er ideelle til opbevaring af lysfølsomme prøver eller tørre pulvere.
  • Har en bred åbning for at gøre dem til den ideelle universalflaske til faste stoffer
  • Ravfarven filtrerer ultraviolette bølgelængder fra, hvilket gør ravpakkerne ideelle til lysfølsomme faste stoffer
  • Ravpakker er de klassiske vitaminflasker og bruges ofte i farmaceutisk emballage
  • Nem overførsel af indhold
  • God slagstyrke og smidighed
  • Kapsler kan omsmeltes, efter de er dannet
  • Foringen er lavet af en vinylbelægning påført højdensitets polyethylenbelagt papir og derefter lamineret til papirmasseplader
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) ydre hals 18 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 10 mm
Højde (metrisk) med lukning 47 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 45-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 44 mm
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Round
Produkttype Pakningsflaske med bred mund