Få mere at vide
AM966, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16476706 100 mg -
16456418 10 mg -
16439007 5 mg -
16422527 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15277
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM966
CAS 1228690-19-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H23ClN2O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 490.93
Formel vægt 490.93
Procent renhed 98.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation