Få mere at vide
AM251, MedChemExpress
Beskrivelse
AM251 is a selective cannabinoid 1 (CB1) receptor antagonist with an IC50 of 8 nM. AM251 also acts as a potent GPR55 agonist with an EC50 of 39 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM251 |
| CAS | 183232-66-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H21Cl2IN4O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(C3=CC=C(I)C=C3)=C1C)NN4CCCCC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.24 |
| Formel vægt | 555.24 |
| Vis mere |