Få mere at vide
AM095 free acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473027
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16473027 50 mg 50mg
16467046 100 mg -
16459517 5 mg -
16441216 200 mg -
16411806 500 mg -
16406978 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16473027 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16040
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H24N2O5
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 456.49
Formel vægt 456.49
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation