Få mere at vide
AM 580, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Retinoidderivat brugt til genekspressionsundersøgelser af leukæmi-retinsyrereceptor (PHL-RAR) cellelinjedifferentiering. AM 580 hæmmer tumorproliferation ved at reducere niveauet af RARγ og aktiverer RARβ . Denne receptor øger ekspressionen af disintegrin og metalloprotease.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Retinoidderivat brugt til genekspressionsundersøgelser af leukæmi-retinsyrereceptor (PHL-RAR) cellelinjedifferentiering. AM 580 hæmmer tumorproliferation ved at reducere niveauet af RARγ og aktiverer RARβ . Denne recep
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM 580 |
| CAS | 102121-60-8 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C22H25NO3 |
| MDL nummer | MFCD00673916 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | unii-vz5s5g9zfz, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbonyl amino benzoic acid, vz5s5g9zfz, chembl69367, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamido benzoic acid, benzoic acid,4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl aminobenzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carboxamido benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO (20 mg/ml) eller ethanol (10 mg/ml). |
| InChI nøgle | SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
| Vis mere |