Få mere at vide
AM-4668, MedChemExpress
Artikelnummer. 16417977
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16417977 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16417977 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12585
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AM-4668
CAS 1011531-27-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H19F3N2O4S
Mængde 5 mg
SMIL OC(C[C@H](C1=NOC=C1)C(C=C2)=CC=C2OCC(S3)=C(C)N=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 488.48
Formel vægt 488.48
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation