Få mere at vide
AM 404-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AM 404-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D,21D,22D,23D |