CAS RN 1185244-71-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
AM 404-d4, TRC
CAS: 1185244-71-6 Molekylær formel: C26H33D4NO2 Molekylvægt (g/mol): 399.6 Synonym: (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(4-Hydroxyphenyl-d4)-5,8,11,14-eicosatetraenamide,(all-Z)-N-(4-Hydroxyphenyl-d4)-5,8,11,14-eicosatetraenamide; IUPAC navn: (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide SMIL: OC1=C([2H])C([2H])=C(NC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C([2H])=C1[2H]