Få mere at vide
Alverine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434771 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11434771 5 g
11444771 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434771 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215473205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5560-59-8
Molekylær formel C26H35NO7
Molekylvægt (g/mol) 473.566
InChI nøgle RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
PubChem CID 21718
ChEBI CHEBI:53785
IUPAC navn N-ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alverine
Mængde 5 g
Formel vægt 473.6
Fysisk form Pulver