Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium T-stykke med små KF flanger
Artikelnummer. 10273371 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Størrelse:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Størrelse unitSize
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm Hver
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm -
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm Hver
10589911 40/40/40 mm 65 x 130 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273371 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20669504