Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium Små KF-flanger med slangemundstykke
Artikelnummer. 10738491 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Størrelse:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Størrelse unitSize
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm Hver
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm Hver
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm Hver
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm Hver
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm Hver
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10738491 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20662521
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vakuumsystemer med små flanger kræver passende komponenter for et ensartet tværsnit af forbindelsen fra systemet til vakuumpumpen. Vores små flangeforbindelser til membranpumper, samt elastiske forbindelseskomponenter, muliggør integration af pumpen i vakuumfordelingssystemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 40/8 mm
Til brug med Magnetbetjente ventiler VV og VV C
Materiale Aluminium
Samlet længde (metrisk) 4 cm
Mængde 1 stk.
Størrelse 6 x 10 mm
Type Lille KF Flange