Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminiumsreduktionsstykker med små KF-flanger
343.95 DKK - 449.90 DKK
Tekniske data
Til brug med | Magnetbetjente ventiler VV og VV C |
---|---|
Materiale | Aluminium |
Mængde | 1 stk. |
Størrelse | 40 mm |
Type | Reducerende stykker |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10029440
|
VACUUBRAND™
20669043 |
40/16 mm |
424.00 DKK 423.04 DKK / Hver Spare 0.96 DKK 0.23% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10099600
|
VACUUBRAND™
20669041 |
25/16 mm |
344.00 DKK 343.95 DKK / Hver Spare 0.05 DKK 0.02% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10653952
|
VACUUBRAND™
20669044 |
40/25 mm |
450.00 DKK 449.90 DKK / Hver Spare 0.10 DKK 0.02% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10707841
|
VACUUBRAND™
20669040 |
25/10 mm |
360.00 DKK 359.62 DKK / Hver Spare 0.38 DKK 0.11% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
10593942
|
VACUUBRAND™
20669042 |
40/10 mm |
424.00 DKK 423.04 DKK / Hver Spare 0.96 DKK 0.23% Slukket |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
Tekniske data
Magnetbetjente ventiler VV og VV C | |
1 stk. | |
Reducerende stykker |
Aluminium | |
40 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VACUUBRAND™ Aluminiumsreduktionsstykker med små KF-flanger