Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminiumsreduktionsstykker med små KF-flanger
Artikelnummer. 10707841 Shop alle Vacuubrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
25/10 mm
25/16 mm
40/10 mm
40/16 mm
40/25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10707841
Brand: VACUUBRAND™ 20669040
Only null left
Specifications
Diameter (metrisk) indvendig 25/10 mm
Til brug med Magnetbetjente ventiler VV og VV C
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Størrelse 40 mm
Type Reducerende stykker