Få mere at vide
Aluminon, ACS
Artikelnummer. 11343298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343298 100 g 100g
11333298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036239.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper. Dens neurobeskyttende virkning, måske på grund af dens evne til at forhindre nedregulering af Ca2+-impermeable GluR2-receptorer eller dens evne til at hæmme calpain, en Ca2+-aktiveret protease, der aktiveres under apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 569-58-4
Molekylær formel C22H23N3O9
Molekylvægt (g/mol) 473.438
MDL nummer MFCD00040925
InChI nøgle AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC navn triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-oxidobenzoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminon
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C (nedbrydning)
pH 5.3
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Merck Index 14,322
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (800g/L).
Formel vægt 473.44
Grad ACS
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminon, ACS
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon