Få mere at vide
Aluminon, ACS
Artikelnummer. 11333298
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333298 25 g 25g
11343298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036239.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473,438 g/mol
Det er en potent hæmmer af ribonuklease og topoisomerase II ved at forhindre bindingen af nukleinsyren til enzymet. Det stimulerer tyrosin-phosphoryleringsprocesser, herunder Jak2/STAT5-vejen i NB2-lymfomceller, ErbB4 i neuroblastomceller og MAP-kinaser, Shc-proteiner, phosphatidylinositide 3-kinase og phospholipase C i PC12-celler. Aurintricarboxylsyre hæmmer apoptose i mange celletyper. Dens neurobeskyttende virkning, måske på grund af dens evne til at forhindre nedregulering af Ca2+-impermeable GluR2-receptorer eller dens evne til at hæmme calpain, en Ca2+-aktiveret protease, der aktiveres under apoptose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-58-4
Molekylær formel C22H23N3O9
Molekylvægt (g/mol) 473.438
MDL nummer MFCD00040925
InChI nøgle AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC navn triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-oxidobenzoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Aluminon
Smeltepunkt 220°C to 225°C (decomposition)
pH 5.3
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Merck Index 14,322
Opløselighedsinformation Soluble in water(800g/L).
Formel vægt 473.44
Grad ACS
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminon
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.