Få mere at vide
Aluminon, ACS reagent
Artikelnummer. 11945131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11945131 100 g Glasflaske 100g
11925131 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401501000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 569-58-4 | C22H23N3O9 | 473.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-58-4
Molekylær formel C22H23N3O9
Molekylvægt (g/mol) 473.44
InChI nøgle AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminon, ammonium aurintricarboxylate, aurintricarboxylic acid ammonium salt, aurintricarboxylic acid, acs
PubChem CID 54729869
ChEBI CHEBI:87398
IUPAC navn triazanium;5-[(3-carboxy-4-oxidophenyl)-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-oxidobenzoat
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)[O-])C(=O)[O-])C(=O)O)[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminon
Smeltepunkt 220.0°C to 225.0°C
Antændelsesrest 0.2% max
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10,II,775
Merck Index 15,318
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in petroleum ether
Formel vægt 473.44
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0.1% max
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminon
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminon