Få mere at vide
Aluminium Acetylacetonate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15838490
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15838490 250 g
15828490 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15838490 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8010590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13963-57-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 324.31
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Kogepunkt 315°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000013
Mængde 250 g
Synonym Aluminium acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)aluminium, Tris(2,4-pentanedionato)aluminium, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminium acetylacetonate