Få mere at vide
Altiratinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Altiratinib (DCC-2701) is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 2.7, 8, 9.2, 9.3, 0.85, 4.6, 0.83 nM for MET, TIE2, VEGFR2, FLT3, Trk1, Trk2, and Trk3 respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Altiratinib |
| CAS | 1345847-93-9 |
| Farve | Khaki |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H21F3N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | DCC-2701 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)CC1)NC3=CC(F)=C(OC4=CC(NC(C5CC5)=O)=NC=C4)C=C3F |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.46 |
| Vis mere |