Få mere at vide
Altanserin hydrochloride, R&D Systems™
Beskrivelse
Potent and selective 5-HT2A receptor antagonist (Ki values are 0.13, 4.55, 40, 62 and 1570 nM at 5-HT2A, α1, 5-HT2C, D2 and 5-HT1A respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Altanserin hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 447.95 |
| Procent renhed | >98% |
| Produktlinje | Tocris |