Få mere at vide
Alprenolol, MedChemExpress
Beskrivelse
Alprenolol is a non-selective beta blocker as well as 5-HT1A receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alprenolol |
| CAS | 13655-52-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H23NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (RS)-Alprenolol dl-Alprenolol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (401.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | OC(COC1=CC=CC=C1CC=C)CNC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Vis mere |