Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 20 mil
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
1078.20 DKK - 1575.60 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Farve | Neutral |
Hånd | Bestemt |
Materiale | Latex |
Produkttype | Dry Box Handsker |
Artikelnummer | Brand | Portstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Portstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16815240
|
Ansell
55104100 |
203 mm |
1575.60 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
16835240
|
Ansell
55110100 |
305 mm |
1625.00 DKK 1078.20 DKK / 1 par Spare 546.80 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 12-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter
- Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Bestemt | |
Dry Box Handsker | |
20 mio | |
2020X | |
KLNOPT | |
813 mm |
Neutral | |
Latex | |
10 | |
0.51 mm | |
Type A | |
32 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 20 mil