Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 20 mil
Artikelnummer. 16835240 Shop alle Ansell produkter
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
305 mm
Artikelnummer. 16835240
Brand: Ansell 55110100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter
  • Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Neutral
Hånd Bestemt
Latex fri No
Materiale Latex
Produkttype Dry Box Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Portstørrelse (engelsk) 12 tommer
Portstørrelse (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 813 mm