Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ NRL RABS og isolatorhandsker - 20 mil
Artikelnummer. 16835240 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
305 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (metrisk)
16835240 305 mm
16815240 203 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16835240 Leverandør Ansell Leverandørnr. 55110100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige, uforede handsker er konstrueret af latex og yder beskyttelse mod rifter, skrammer, snit og punkteringer.
  • Effektiv beskyttelse til medium belastede fysiske miljøer, især til forsvar mod slid og rifter
  • Medium tykkelse (20 mil/0,51 mm) øger fingerfærdigheden, hvilket forbedrer evnen til at manipulere objekter
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Farve Neutral
Hånd Bestemt
Latex fri No
Materiale Latex
Produkttype Dry Box Handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLNOPT
Portstørrelse (engelsk) 12 tommer
Portstørrelse (metrisk) 305 mm
Længde (engelsk) 32 tommer
Længde (metrisk) 813 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.