Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er designet til øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Brand:  Ansell™ 85504110
6971.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15566234
  • 10435.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideelle anvendelser: elektronik, lægemidler
  • Designet til gentagen autoklavesterilisering (op til 50 gange), hvilket reducerer behovet for udskiftning af handsker
  • Komfortabel og fingernem med stor taktil følsomhed
  • Modstandsdygtig over for hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 130 °C til gentagen sterilisering
  • Halogenfri: egnet til bortskaffelse ved forbrænding
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    Sort
    Ja
    Isolator, RABS handsker
    130 °C
    0.4 mm
    Glat
    300 mm
    85-504
    Ambidekstrøs
    EPDM
    11
    0,016 tommer.
    Lægemidler, elektronik
    Boks
    Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier
    800 mm
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker >