Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | EPDM |
| Produkttype | Isolator, RABS handsker |
| Størrelse | 11 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 130 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,016 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Lægemidler, elektronik |
| Vis mere |