Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker
Materiale af høj kvalitet, i overensstemmelse med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er designet til øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Brand: Ansell™ 85502110
6971.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tekniske data
Sort | |
Ja | |
Isolator, RABS handsker | |
130 °C | |
0.4 mm | |
Glat | |
250 mm | |
85-502 |
Ambidekstrøs | |
EPDM | |
11 | |
0,016 tommer. | |
Lægemidler, elektronik | |
Boks | |
Hydrogenperoxidopløsninger og almindelige desinficerende kemikalier | |
800 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handsker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion