Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handsker
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Handsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Brand: Ansell™ 85305095
5275.89 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tung vægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
- Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
- Tåler temperaturer op til 120 °C
- Hvid farve for nem påvisning af forurening
- Øget tykkelse (0,6 mm) for øget holdbarhed
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
- Ideelle anvendelser: lægemidler
Tekniske data
Elfenben | |
Ja | |
Isolator, RABS handsker | |
120 °C | |
0.6 mm | |
Glat | |
300 mm | |
85-305 |
Ambidekstrøs | |
CSM | |
9.5 | |
0.024 in. | |
Medicinalvarer | |
Boks | |
Koncentrerede syrer og baser | |
800 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handsker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion