Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. p-6970082 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15586214
Brand: Ansell™ 85301110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Handsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske områder.
Tung vægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Hvid farve for nem påvisning af forurening
  • Øget tykkelse (0,6 mm) for øget holdbarhed
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
  • Ideelle anvendelser: lægemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ivory
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale CSM
Produkttype Isolator Gloves
Størrelse 11
Temperatur (metrisk) Maks 120°C
Tykkelse (metrisk) 0.6 mm
Til brug med (applikation) Pharmaceuticals
Portstørrelse (metrisk) 203 mm
Modstandsdygtig overfor Concentrated acids and bases
Serie 85-301
Længde (metrisk) 800 mm