Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 bukser
Et unikt flerlags barrierestof kendt for sin lette, men robuste tekstilfølelse og enestående barriere mod organisk& uorganiske kemikalier.
6760.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
---|---|
Farve | Grøn |
Sømtype | Svejset og tapet |
Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17140695
|
Ansell
GR40T-00301-03 |
Medium |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17150695
|
Ansell
GR40T-00301-04 |
Større |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17160695
|
Ansell
GR40T-00301-05 |
X-Large |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17170695
|
Ansell
GR40T-00301-06 |
2X-stor |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17180695
|
Ansell
GR40T-00301-07 |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||||
17130695
|
Ansell
GR40T-00301-02 |
Lille |
6760.00 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Designet til at beskytte
- Silikone fri
Tekniske data
Flerlags barrierelaminatstof | |
Svejset og tapet | |
Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør |
Grøn | |
Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 4000 bukser