Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 4000 bukser
Artikelnummer. 17180695
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17180695 3X-Large -
17140695 Medium -
17150695 Større -
17160695 X-Large Pakke med 25
17170695 2X-stor -
17130695 Lille -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17180695 Leverandør Ansell Leverandørnr. GR40T0030107
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Et unikt flerlags barrierestof kendt for sin lette, men robuste tekstilfølelse og enestående barriere mod organisk& uorganiske kemikalier.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Designet til at beskytte
  • Silikone fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Produkttype Kemikalieresistente bukser
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Farve Grøn
Sømtype Svejset og tapet
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kun delvis kropsbeskyttelse, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14126:2003
Stil G40T301
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer, kemikaliehåndtering, påfyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af væsker og faste stoffer, åbning og dræning af pumper, ventiler eller ledninger, på- og aflæsning af procesudstyr, prøveudtagning af råmateriale, koncentrationsblanding og palletering, hazmat-respons, samling og adskillelse af store rør