Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet
Handsker er konstrueret af et tykt butylmateriale for at give et højt niveau af kemisk modstand mod aggressive kemikalier uden at ofre komfort eller fingerfærdighed.
Brand:  Ansell 38560110
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Produktkode 16885220
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • High protection level against gases, particularly ozone
  • Extended gauntlet style cuff for additional protection
  • Beaded cuff for tear resistance and easy donning
  • Rough finish on the hand for safer handling
  • Designed for comfort with a natural, curved ergonomic shape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Butyl Polymer
1020X
ABIKPT
Gauntlet
38-560
Black
11
Type A
Yes
Solvents, and Strong Acids
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 38-560 Kemikaliebestandige Butylhandsker - Gauntlet-manchet > 11