Få mere at vide
SHOWA™ 874-serien kemikalieresistente butylhandsker
Artikelnummer. 13147943
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Greb design:
Glat
Ru
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Greb design unitSize
13147943 11 Ru 1 par
13117284 7 Ru 1 par
13171824 8 Ru 1 par
13127554 9 Ru 1 par
11969628 9 Ru Hver
12980655 8 Glat 1 par
13141714 10 Glat 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 13147943 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 87411XXL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ikke-understøttede butyl kemikalieresistente handsker giver beskyttelse mod stærkt ætsende syrer, ketoner og estere.
  • Butyl gummi
  • Høj gennemtrængningsmodstand over for gasser og vanddampe
  • Uforet, rullet manchet
  • Fås i glat eller groft greb
  • Ikke understøttet
  • Tynd konstruktion for bedre fingerfærdighed
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III, CE 0299
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 14 mio
Tykkelse (metrisk) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER BIK
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Til brug med (applikation) Fremstilling, kemisk håndtering, nervegift, militær, hjemlandsikkerhed, hazmat
Handske manchet stil Valset
Greb design Ru
Foring Uforet
Model- 874R-11
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm