Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Letvægts overalls med åndbar mikroporøs laminatteknologi og Type 4/5/6 beskyttelse.
4490.00 DKK - 5990.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
---|---|
Farve | Hvid |
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003 |
Til brug med (applikation) | Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjestøtte& Vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, fiberglasharpiksapplikationer, håndtering af pulvere |
Vægt (metrisk) | 53 gsm |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Stil | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17151005
|
Ansell
WH18T-00111-02 |
Lille | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17161005
|
Ansell
WH18T-00111-03 |
Medium | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17171005
|
Ansell
WH18T-00111-04 |
Større | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17181005
|
Ansell
WH18T-00111-05 |
X-Large | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17191005
|
Ansell
WH18T-00111-06 |
2X-stor | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16804740
|
Ansell
WH18T-00122-02 |
Lille | W18T122 |
5990.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16814740
|
Ansell
WH18T-00122-03 |
Medium | W18T122 |
5990.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16824740
|
Ansell
WH18T-00122-04 |
Større | W18T122 |
5990.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16834740
|
Ansell
WH18T-00122-05 |
X-Large | W18T122 |
5990.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16844740
|
Ansell
WH18T-00122-06 |
2X-stor | W18T122 |
4490.00 DKK
Pakke med 30 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16854740
|
Ansell
WH18T-00122-07 |
3X-Large | W18T122 |
4490.00 DKK
Pakke med 30 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16864740
|
Ansell
WH18T-00122-08 |
4X-stor | W18T122 |
4490.00 DKK
Pakke med 30 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16874740
|
Ansell
WH18T-00122-09 |
5X-stor | W18T122 |
4490.00 DKK
Pakke med 30 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16884740
|
Ansell
WH18T-00156-02 |
Lille | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16894740
|
Ansell
WH18T-00156-03 |
Medium | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16804750
|
Ansell
WH18T-00156-04 |
Større | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
17101015
|
Ansell
WH18T-00111-07 |
3X-Large | W18T111 |
4860.00 DKK
Pakke med 45 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
16814750
|
Ansell
WH18T-00156-05 |
X-Large | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16824750
|
Ansell
WH18T-00156-06 |
2X-stor | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16834750
|
Ansell
WH18T-00156-07 |
3X-Large | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16844750
|
Ansell
WH18T-00156-08 |
4X-stor | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16854750
|
Ansell
WH18T-00156-09 |
5X-stor | W18T156 |
5240.00 DKK
Pakke med 35 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- 3 dele hætte
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Fingerløkker
- Hagerem
Tekniske data
Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat | |
EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003 | |
53 gsm |
Hvid | |
Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjestøtte& Vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, fiberglasharpiksapplikationer, håndtering af pulvere |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS