Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
Stil:
W18T111
W18T122
W18T156
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
Pakke med 40
Pakke med 45
Beskrivelse
- 3 dele hætte
- Elastik hætte, håndled, talje og ankler
- 2-vejs lynlås foran med genlukkelig stormklap
- Fingerløkker
- Hagerem
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Mikroporøst ikke-vævet polyethylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sømtype | Sammenføjet, Tapet |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003 |
| Inkluderer | Hætte og sokker |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og klargøring af renrum, kropsmaling inklusive overfladeinspektion, produktionslinjestøtte& Vedligeholdelse, rengøring af anlæg og maskiner, vedligeholdelse af anlæg og maskiner, fiberglasharpiksapplikationer, håndtering af pulvere |
| Vægt (metrisk) | 53 gsm |
| Stil | W18T156 |