Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 forseglede polyester viskere
For ISO Klasse 3 og 4 ansøgninger
Brand: Texwipe™ TX1052
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Dobbelt-strik, no-run interlock konstruktion af 100% kontinuerlig filament polyester
- To-lags, forseglet kantvisker med højeste sugeevne
- Ideel visker til brug i flere miljøer
- Fremragende til opsamling af store mængder væske og til påføring af kemikalier
- Slidbestandig visker med blød, fleksibel hånd
- Sporbarhed fra parti til parti
Ordreinfo
Fås tør eller steril. Basisvægt: 185 g/m 2 .
Tekniske data
Renrumsklud | |
30.5 cm | |
30.5 cm | |
185 | |
Forseglet | |
Ideelle servietter til brug i flere miljøer |
12 tommer | |
12 tommer | |
Polyester | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 | |
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) | |
Ikke steril |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 forseglede polyester viskere > Tør visker; 12 x 12 tommer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion